Learn More
Copper, 99.9998%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
125 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
125 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10555090 25 g Glasflasche 25 Gramm
10795842 125 g Glasflasche 125 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10555090
Marke: Thermo Scientific Acros 437050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Farbe Brown-Rust
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.9998%
Form Shot
Strukturformel Cu
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 63.54
Reinheit (%) 99.9998%
Güte Spurenmetallbasis