Learn More
Kupfer, 99+ %, Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10398943 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10701171 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398943 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317910010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Dichte 8.92
Menge 1 kg
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Form Metallspäne
Strukturformel Cu
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Merck Index 15, 2504
Formelmasse 63.54
Reinheit (%) ≥99%