Läs mer
Kupfer, ACS Reagenz, Thermo Scientific™
Produktkod. 13286319 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
500 Gramm
Produktkod. Menge Verpackung unitSize
13286319 100 g Glasflasche 100 Gramm
13256339 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13286319
Brand: Thermo Scientific Acros 448051000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Copper
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cu
Formelmasse 63.54
Güte ACS-Reagenz
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.