Learn More
Copper, Leaded Tin Bronze Navy M , CDA 922, C92200, ARMI∣MBH
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Copper, Leaded Tin Bronze Navy M , CDA 922, C92200, Ø38x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmium/Chromium/Cobalt/Silicon/Selenium/Arsenic/Manganese/Bismuth/Silver/Antimony/Phosphorus/Iron/Nickel/Lead/Zinc/Tin/Copper/Magnesium/Zirconium/Beryllium/Nitrogen/Niobium/Aluminium/Oxygen/Carbon/Tellurium |
| CAS | 7440-50-8 |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cadmium 0.0003 %/Chromium 0.001 %/Cobalt 0.0012 %/Silicon 0.0012 %/Selenium 0.0013 %/Arsenic 0.002 %/Manganese 0.003 %/Bismuth 0.009 %/Silver 0.011 %/Antimony 0.022 %/Phosphorus 0.026 %/Iron 0.101 %/Nickel 0.266 %/Lead 1.4 %/Zinc 4.3 %/Tin 6.3 %/Copper 87.5 %/Magnesium (0.0002) %/Zirconium (0.0002) %/Beryllium (0.0003) %/Nitrogen (0.0003) %/Niobium (0.0005) %/Aluminium (0.001) %/Oxygen (0.001) %/Carbon (0.002) %/Tellurium (0.003) % |