Learn More
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 937, C93700, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30040883
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30040883 1 Ea. 1 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040883
Marke: ARMI/MBH IARM92CX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 937, C93700, Ø38x3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium/Manganese/Silicon/Arsenic/Iron/Bismuth/Silver/Phosphorus/Antimony/Zinc/Nickel/Lead/Tin/Copper/Beryllium/Chromium/Cobalt/Selenium/Carbon/Oxygen
CAS 7440-50-8
Menge 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 0.0013 %/Manganese 0.0016 %/Silicon 0.0019 %/Arsenic 0.005 %/Iron 0.008 %/Bismuth 0.011 %/Silver 0.05 %/Phosphorus 0.073 %/Antimony 0.078 %/Zinc 0.146 %/Nickel 0.17 %/Lead 9.42 %/Tin 9.65 %/Copper 80.35 %/Beryllium (<0.001) %/Chromium (0.0007) %/Cobalt (0.0007) %/Selenium (0.001) %/Carbon (0.002) %/Oxygen (0.004) %