Learn More
Thermo Scientific™ Kupferbecher mit Ausguss, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423695
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15423695 125 mL 1 Stück
15433695 250 mL 1 Stück
15443695 500 ml 1 Stück
15463695 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15423695 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 039052.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:56 mm; Boden:48 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Kupfer
Höhe (metrisch) 67 mm
Typ Becher