Learn More
Thermo Scientific™ Kupferbecher mit Ausguss, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433695
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15433695
Marke: Thermo Scientific™ 039053.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:63 mm; Boden:57 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Kupfer
Höhe (metrisch) 92 mm
Typ Becher