Learn More
Thermo Scientific™ Kupferbecher mit Ausguss, Thermo Scientific™
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Ausgusslippe |
| Außendurchmesser (metrisch) | Oben:87 mm; Boden:76 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Copper |
| Höhe (metrisch) | 114 mm |
| Typ | Becher |