missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper, Beryllium Copper, CDA 172, C17200, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Copper, Beryllium Copper, CDA 172, C17200, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Antimony/Tin/Sulfur/Silver/Chromium/Cobalt/Manganese/Phosphorus/Aluminium/Silicon/Iron/Magnesium/Nickel/Beryllium/Bismuth/Selenium/Zinc/Arsenic/Cadmium/Lead/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony 0.0007 %/Tin 0.0007 %/Sulfur 0.001 %/Silver 0.0011 %/Chromium 0.0017 %/Cobalt 0.0017 %/Manganese 0.0019 %/Phosphorus 0.0036 %/Aluminium 0.032 %/Silicon 0.045 %/Iron 0.071 %/Magnesium 0.112 %/Nickel 0.237 %/Beryllium 1.89 %/Bismuth (0.0004) %/Selenium (0.001) %/Zinc (0.003) %/Arsenic (0.004) %/Cadmium (0.004) %/Lead (0.004) %/Copper (97.6) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur