Learn More
Kupfer-bis-(Trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052297
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422887 250 mg 250 Milligramm
15402887 1 g 1 Gramm
15412887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047162.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 291300-50-0
Summenformel C2CuF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 343.681
MDL-Nummer MFCD23380170
InChI-Schlüssel MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)azanid;Kupfer(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farbe Blau
Strukturformel [(CF3SO2)2N]Cu
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Formelmasse 343.68
Physikalische Form Fest