missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper, Copper Nickel, Hiduron 191, C72420, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Copper, Copper Nickel, Hiduron 191, C72420, Ø40x15mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt/Magnesium/Silicon/Niobium/Chromium/Iron/Aluminium/Manganese/Nickel/Copper/Carbon/Phosphorus/Tin/Lead/Zinc |
| CAS | 7440-50-8 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cobalt 0.0049 %/Magnesium 0.0241 %/Silicon 0.083 %/Niobium 0.124 %/Chromium 0.38 %/Iron 0.992 %/Aluminium 1.457 %/Manganese 4.34 %/Nickel 14.96 %/Copper 77.56 %/Carbon (0.001) %/Phosphorus (0.002) %/Tin (0.002) %/Lead (0.003) %/Zinc (0.006) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur