Learn More
Kupfer-Etzanchant, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472007
Change view
Click to view available options
Menge:
3.8 L
Packungsgröße:
3.80 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15472007 3.8 L 3.80 Liter
1 options
Artikelnummer. 15472007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044583.=C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Iron (III) chloride solution for immersion etching copper, copper alloys and Kovar in printed circuit board applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper etchant
Dichte 1.19
Menge 3.8 L
Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00161912