Learn More
Kupferflocke, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412137
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Product Code. 15412137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045073.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper
Schmelzpunkt 1083°C
Siedepunkt 2562°C
Aussehen Copper colored flakes
Dichte 8.94
Menge 250 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Form Flocken
Formelmasse 63.55