Learn More
Kupferfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, gebunden, unbeschichtet, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 x 30 cm
30 x 150 cm
30 x 1000 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485055 30 x 150 cm 1 Stück
15477355 30 x 30 cm 1 Stück
15495055 30 x 1000 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046986.RG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.36 €
    95.65 € / 1 Stück
    Sparen 24.71 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Menge 30 x 150 cm
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
Reinheit (%) 99.8%