Learn More
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Artikelnummer. 11389837
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11389837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042189.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 2.2 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick