Learn More
Kupferfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper foil |
| Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) thick |
| Menge | 100 x 100 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈11.2g/50x50mm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.9999% |
| Güte | Puratronic™ |