Learn More
Kupferfolie, 0.675 mm (0.027 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343948
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11343948 10 x 10 cm 1 Stück
11363948 20 x 20 cm 1 Stück
11353948 20 x 100 cm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11343948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040374.RR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.675mm (0.027 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Menge 10 x 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈241g/20x20cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%