Learn More
Kupferfolie, 1.27 mm (0.05 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11316708
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11316708 20 x 20 cm 1 Stück
11306708 20 x 100 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11316708 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013377.CU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 1.27mm (0.05 in.) thick
Menge 20 x 20 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈455g/20x20cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%