Learn More
Kupfer, Granulat,20-30 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15577914 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15577914 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15577914
Marke: Avantor J.T.Baker 172001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupfer, Kathode, Pulver, Ausfällungen, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer
Menge 500 g
Netzgröße 20 bis 30-Netz
Verpackung Poly-Flasche
Form granular
Formelmasse 63.55
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz