Learn More
Hanna Instruments™ PHOTOMETER COPPER HI96702 HI96702
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,02 mg/l, ±4 % des Messwerts bei 25 °C |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Akkutyp | 9V |
| Detektortyp | Silizium-Fotozelle mit Schmalbandinterferenzfilter bei 575 nm |
| Abmessungen (L x B x H) | 193 x 104 x 69 mm |
| Lichtquelle | Wolfram |
| Typ | Tragbares Photometer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Messung von Kupfer in einer Vielzahl von Wasserproben |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Luftfeuchtigkeit | 0,95 |
| Mehr anzeigen |