Learn More
Kupfer(I)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10659404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
Code produit. Menge Verpackung unitSize
10659404 1 g Glasflasche 1 Gramm
10198412 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10659404
Marque: Thermo Scientific Acros 378810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 598-54-9 | C2H3CuO2 | 122.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-54-9
Summenformel C2H3CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.59
MDL-Nummer MFCD00058908
InChI-Schlüssel RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
IUPAC-Name Kupfer(1+);acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cu+]
Spécification
Chemischer Name oder Material Copper(I) acetate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 48.7% min. (Cu)
Strukturformel CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 122.59
Reinheit (%) 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.