Learn More
Kupfer(I)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10659404 1 g Glasflasche 1 Gramm
10198412 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10659404
Marke: Thermo Scientific Acros 378810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 598-54-9 | C2H3CuO2 | 122.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-54-9
Summenformel C2H3CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.59
MDL-Nummer MFCD00058908
InChI-Schlüssel RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
IUPAC-Name Kupfer(1+);acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) acetate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 48.7% min. (Cu)
Strukturformel CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 122.59
Reinheit (%) 95%