Learn More
Kupfer(I)-bromid, ≥98.0 % (RT), Honeywel™
Artikelnummer. 15696010 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Code produit. Menge Verpackung unitSize
15696010 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15686010 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15606020 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15696010
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 6116310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Spécification
Siedepunkt 1345 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-bromid
Schmelzpunkt 492 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Bromkupfer
Formelmasse 143.45 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.71 g/ml bei 25 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.