Learn More
Kupfer(I)-bromid, ≥98.0 % (RT), Honeywel™
Artikelnummer. p-7120337 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15696010
Marke: Honeywell Research Chemicals 6116310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-bromid
Schmelzpunkt 492 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Bromkupfer
Formelmasse 143.45 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.71 g/ml bei 25 °C