Learn More
Kupfer(I)-chlorid, Honeywell
Catalog Number p-7071869
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
7758-89-6
ClCu
98.996
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Kupferchlorid, Kupfer(I)-chlorid, Kupferchlorid CuCl, Kupfermonochlorid, Dikupferdichlorid, Kupfer1+-Chlorid, Chlorid Medny Tschechisch, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
Chlorkupfer
Cl[Cu]
7758-89-6
ClCu
98.996
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Kupferchlorid, Kupfer(I)-chlorid, Kupferchlorid CuCl, Kupfermonochlorid, Dikupferdichlorid, Kupfer1+-Chlorid, Chlorid Medny Tschechisch, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
Chlorkupfer
Cl[Cu]
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-chlorid
Menge 25 g
Strukturformel CuCl
UN-Nummer 2802
Löslichkeitsinformationen Teilweise löslich in Dimethylsulfid, unlöslich in Wasser
Formelmasse 99 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Dampfdruck 1.3 mmHg (546 °C)