Learn More
Kupfer(I)-cyanid, 0.99, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672030 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15652030 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662030 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15672030 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2163055G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-92-3
Summenformel CCuN
Molekulargewicht (g/mol) 89.564
MDL-Nummer MFCD00010975
InChI-Schlüssel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupfer(I)-cyanid, Kupfer +1-Cyanid, Kupfercyanid CuCn, Cyanokupfer, RCRA-Abfallnummer P029, RCRA-Abfall-Nr. P029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-Name Kupfer(1+);zyanid
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-cyanid
Schmelzpunkt 473 °C
Farbe Grün oder Weiß bis Gelb
Menge 5 g
Strukturformel CuCN
UN-Nummer UN1587
Beilstein 3587244
Formelmasse 89.56 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.92 g/ml bei 25 °C