Learn More
Kupfer(I)-cyanid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10012790 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10583371 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10454985 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10012790
Marke: Thermo Scientific Acros 202082500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 544-92-3 | CCuN | 89.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-92-3
Summenformel CCuN
Molekulargewicht (g/mol) 89.56
MDL-Nummer MFCD00010975
InChI-Schlüssel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-Name Kupfer(1+);zyanid
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) cyanide
Schmelzpunkt 474.0°C
Farbe Beige-Weiß bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Cu)
Strukturformel CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Merck Index 15, 2651
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol
Formelmasse 89.56
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.92
Dichte 2.9200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.