Learn More
Kupfer (I) Diphenylphosphinat, TRC
Artikelnummer. 30363302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363302 10 g 10 Gramm
30352225 5 g -
30349760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363302 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68539510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011257-42-3
Summenformel C12 H10 O2 P . Cu
Molekulargewicht (g/mol) 281.734
Synonym P,P-Diphenyl Copper Phosphinic Acid Salt
IUPAC-Name Kupfer; Diphenylphosphinsäure
SMILES [Cu].OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper (I) Diphenylphosphinate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14);
Formelmasse 280.979