Learn More
Kupfer(II)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a catalyst in decarboxylation reactions of arylacetic acids and of malonic acids under mild conditions. It is also used in batteries and electrodes, ceramic colorant, catalyst, purification of hydrogen, reagent in analytical chemistry, metallurgical and welding fluxes. It finds its application also as an antifouling agent for marine paints and in Benedict's Test. It is used to provide a source supplemental elemental copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Katalysator für Decarboxylierungsreaktionen von Arylessigsäuren und Malonsäuren unter milden Bedingungen verwendet. Es wird auch in Batterien und Elektroden, keramischen Farbstoffen, Katalysatoren, zur Aufreinigung von Wasserstoff, als Reagenz in der analytischen Chemie, metallurgische und Flussmittel zum Schweißen verwendet. Es findet seine Anwendung auch als Bewuchsschutzmittel für Schiffsfarben und in der Benedictreaktion. Es wird als Quelle für elementares Kupfer verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löst sich in konzentriertem Ammoniak auf.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Tekniske data
Tekniske data
| Siedepunkt | 1800°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Copper(I) oxide |
| Schmelzpunkt | 1235°C |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2664 |
| Formelmasse | 143.08 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Geruch | Geruchsneutral |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(I) oxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper(I) oxide
RUO – Research Use Only
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.