Learn More
Kupfer(I)phenylacetylid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471077 500 mg 500 Milligramm
11303377 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017538.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13146-23-1 | Molecular Formula: C8H5Cu | Molecular Weight: 164.674 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13146-23-1
Summenformel C8H5Cu
Molekulargewicht (g/mol) 164.674
MDL-Nummer MFCD00015578
InChI-Schlüssel SFLVZUJLUPAJNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper 1+ ; ethynylbenzene, copper i phenylacetylide, copper i phenylacetylide, min
PubChem CID 6101206
IUPAC-Name Kupfer(1+); Ethynylbenzol
SMILES [C-]#CC1=CC=CC=C1.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) phenylacetylide
Farbe Gelb
Menge 500 mg
UN-Nummer UN3088
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and acetonitrile; Insoluble in water
Formelmasse 153.68
Physikalische Form Pulver