Learn More
Kupfer(I)-trifluormethansulfonat-Toluol-Komplex (2:1), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345475 5 g 5 Gramm
11335475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19656.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 48209-28-5 | C9H8Cu2F6O6S2 | 517.359 g/mol
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex serves as a vital coupling reagent for photo reactions. It is also used in the preparation of polycyclic furans and butyrolactones. Further, it is used as a reagent for the preparation of beta-lactam from beta-amino thiol-esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(I)Trifluormethansulfonat-Toluol-Komplex dient als lebenswichtiges Kupplungsreagenz für Fotoreaktionen. Wird auch bei der Herstellung von polyzyklischen Furanen und Butyrolactonen verwendet. Wird darüber hinaus als Reagenz für die Vorbereitung von Beta-Lactam aus Beta-Aminothiol-Estern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 48209-28-5
Summenformel C9H8Cu2F6O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 517.359
MDL-Nummer MFCD01863766
InChI-Schlüssel ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
PubChem CID 11656500
IUPAC-Name Kupfer(1+);-toluen;trifluormethansulfonat
SMILES CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 517.37
Reinheit (%) 98%