Learn More
Kupfer(I) Trifluorethanethiolat, TRC
Artikelnummer. 30357925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357925 100 mg 100 Milligramm
30348988 10 mg -
30350262 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30357925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC725035100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3872-23-9
Summenformel CCuF3S
Molekulargewicht (g/mol) 164.62
Synonym Methanethiol, trifluoro-, copper(1+) salt (8CI,9CI), (Trifluoromethylthio)copper, (Trifluoromethylthio)copper(I), Copper (trifluoromethyl)mercaptide, Copper(1+) trifluoromethanethiolate, Copper(I) trifluoromethanethiolate, Cuprous trifloromethanethiolate, Trifluoromethanethiol copper salt (1:1)
IUPAC-Name Kupfer(1+); Trifluormethanethiolat
SMILES [Cu+].FC(F)(F)[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) Trifluoromethanethiolate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHF3S.Cu/c2-1(3,4)5;/h5H;/q;+1/p-1
Formelmasse 163.8969