Learn More
Kupfer(II)-2,4-Pentanedionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462737 50 g 50 Gramm
11314549 100 g 100 Gramm
11452737 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14920.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Copper(II) 2,4-pentanedionate is used as a catalyst for carbene transfer reactions, coupling reactions and Michael addition reactions. It is also used as a catalyst for the polymerization of olefins and transesterification reactions as well as a PVC stabilizer. Further, it is used as a curing agent for epoxy resins, acrylic adhesives, silicone rubbers. In addition to this, it is used as a lubricant additive and paint drier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-2,4-Pentandionat wird als Katalysator für Carben-Übertragungsreaktionen, Kopplungsreaktionen und Michael Additionsreaktionen verwendet. Es wird auch als Katalysator für die Polymerisation von Olefinen und für Umesterungsreaktionen sowie als PVC-Stabilisator eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Härtemittel für Epoxidharz, Acrylklebstoff und Silikonkautschuk verwendet. Darüber hinaus wird es als Schmiermittelzusatz und Farbtrockner verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13395-16-9
Summenformel C10H14CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.76
MDL-Nummer MFCD00000016
InChI-Schlüssel QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC-Name copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Copper(II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt ∼286°C (decomposition)
Siedepunkt 160°C (10 mmHg)
Geruch Schwach
Menge 50 g
Beilstein 4157957
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 261.76
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.