Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023122
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11413297 250 g 250 Gramm
11403297 1000 g -
11423297 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11413297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16203.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Acetat-Monohydrat wird bei der DNA-Extraktion in biochemischen Anwendungen verwendet. Es wird auch als Katalysator oder Oxidationsmittel in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Äther und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acetate monohydrate
Schmelzpunkt 115°C
Menge 250 g
Strukturformel Cu(OOCCH3)2·H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2624
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerine.
Formelmasse 199.65 (181.64 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1.882 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper diacetate monohydrate, Acetic acid, copper(2+) salt