Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15656010 100 g 100 Gramm
15666010 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15656010
Marke: Honeywell-Fluka 61148100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acetate monohydrate
Menge 100 g
Strukturformel Cu(CO2CH3)2 · H2O
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3730548
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
Formelmasse 199.65g/mol
Reinheit (%) ≥99% (RT)
Dichte Vapor Density: 6.8 (vs air)