Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15692720 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15692720
Marke: Honeywell Research Chemicals 25038500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
≥99 % (iodometrisch)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Kupferacetat-Monohydrat, Kupferdiacetat-Monohydrat, Kupfer2+-Acetat, Monohydrat, Essigsäure, Kupfer 2+-Salz, Monohydrat, Kupferacetat-Hydrat, Diacetoxy-Kupferhydrat, Kupferacetat, Hydrat, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-acetat-Monohydrat
Menge 500 g
Strukturformel Cu(CO2CH3)2 · H2O
UN-Nummer 1759
Beilstein 3730548
IUPAC-Name Kupfer; Diacetat; Hydrat
Formelmasse 199.65 mol
Reinheit (%) ≥99 % (iodometrisch)
Dichte Vapor Density: 6.8 (vs air)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato