Learn More
Kupfer(II)-carbonatdihydroxid, grünes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824698
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327628 500 g 500 Gramm
11317628 2 kg 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11327628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033305.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12069-69-1 | CH2Cu2O5
Copper(II) carbonate dihydroxide is used as pigments and in treatment for copper deficiency in ruminants. It is also used in pyrotechnics, in sweetening of petrol sour crude stock and animal and poultry feeds. It finds application in some types of make-up such as lipstick. In analytical chemistry, it is used as a reagent for analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-69-1
Summenformel CH2Cu2O5
MDL-Nummer MFCD00010976
Synonym Copper(II) carbonate, basic, Copper(II) hydroxide carbonate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) carbonate dihydroxide
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Namenshinweis Cu 55% min.
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid,ammonia,ammonium salt and alkali metal carbonate solution. Insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 221.11
Dichte 4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) carbonate dihydroxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(II) carbonatehydroxide