Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10509190 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
11488133 100 g Pulver im Kunststoffgefäß 100 Gramm
10070060 250 g Pulver im Kunststoffgefäß 250 Gramm
10293560 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10509190 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/7920/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Kupfer(2+) Dihydrat Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 598°C
Farbe Blau-Grün
pH 3.0 to 3.8
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 170.48g/mol
Verpackung Kunststoffkeg