Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662150 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662150 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15682150 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672150 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662150 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 221783100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Kupferchlorid-Dihydrat, Caswell Nr. 235A, Kupfer2+-Chlorid-Dihydrat, Kupferchlorid-USP, Kupferchlorid CuCl2, Dihydrat, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 023701, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-Name Dichlorkupfer;dihydrat
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat
Menge 100 g
Strukturformel CuCl2 · H2O
UN-Nummer UN2802
Formelmasse 170.48 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte Vapor Density: >1 (vs air)