Learn More
Kupfer(II)chlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30356921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30356921 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC685390250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) Chloride Dihydrate
CAS 10125-13-0
Menge 250 g
Summenformel Cl2Cu . 2H2O
Synonym Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2]
IUPAC-Name Dichlorkupfer;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 170.48