Learn More
Kupfer(II) Cyclohexanbutyrat, AAS, Cu 15.8 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374959
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374959 5 g 5 Gramm
11364959 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087262.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2218-80-6 | C20H36CuO4 | 404.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2218-80-6
Summenformel C20H36CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 404.05
MDL-Nummer MFCD00036399
InChI-Schlüssel ZGMZTUJLZVTXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanebutyric acid, copper salt
PubChem CID 131876184
IUPAC-Name Kupfer;-4-cyclohexylbutansäure
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.[Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper (II) cyclohexanebutyrate
Schmelzpunkt 126°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 402.01
Güte AAS
Physikalische Form Pulver