Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper (II) ethoxide |
| Schmelzpunkt | ∼120°C (decomposition) |
| Farbe | Grün |
| Strukturformel | Cu(OC2H5)2 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3181 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Formelmasse | 153.67 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |