Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333507 25 g 25 Gramm
11313507 0.5 g 0.50 Gramm
11323507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 018862.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2850-65-9
Summenformel C4H10CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.668
MDL-Nummer MFCD00015650
InChI-Schlüssel CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC-Name Kupfer;Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) ethoxide
Schmelzpunkt ∼120°C (decomposition)
Farbe Grün
Geruch Alcohol-like
Strukturformel Cu(OC2H5)2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water and decomposes.
Formelmasse 153.67
Physikalische Form Pulver