Learn More
Kupfer(II)-Ethoxid, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) ethoxide |
| Schmelzpunkt | ∼120°C (decomposition) |
| Farbe | Grün |
| Geruch | Alcohol-like |
| Strukturformel | Cu(OC2H5)2 |
| Menge | 0.5 g |
| UN-Nummer | UN3181 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water and decomposes. |
| Formelmasse | 153.67 |
| Mehr anzeigen |