Learn More
Nickel(II)-fluorid, wasserfrei, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347157
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11347157 10 g 10 Gramm
11337157 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11347157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011489.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kathoden in nicht wässrigen galvanischen Zellen, Fluorierungsmittel für hohe Temperaturen
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent.Copper(II) fluoride is used in the preparation of fluorobenzene by reacting with benzene. It is also used in galvanic cells, high-temperature fluorinating agent and fluxing iron castings. Further, it is used as an efficient catalyst in Chan-Lam-Evans coupling reaction to synthesis the diaryl- ether compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-19-7
MDL-Nummer MFCD00010977
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) fluoride
Schmelzpunkt 950°C (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,2638
Löslichkeitsinformationen Solubility in water at 20° ≈ 4;7g/100mL
Formelmasse 101.54
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.85 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper fluoride