Learn More
Kupfer(II)-fluorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302178
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302178 50 g 50 Gramm
11312178 250 g -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11302178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013076.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Flussmittel für Grauguss
Copper(II) fluoride can also be used to form fluorobenzene from benzene, hydrochloric acid and oxygen. Using a metal fluoride that can successfully oxidize with a methyl bond. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-88-1
Summenformel CuF2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00010977
InChI-Schlüssel CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
IUPAC-Name Kupfer;difluorid;dihydrat
SMILES O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) fluoride dihydrate
Schmelzpunkt >130°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2638
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water
Formelmasse 137.57 (101.54 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.934 g/mL