Learn More
Kupfer(II)-Format-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468497 50 g 50 Gramm
11478497 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18569.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.67 €
    45.65 € / 50 Gramm
    Sparen 9.02 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5893-61-8 | C2H10CuO8 | 225.64 g/mol
It is employed as an antibacterial agent in the treatment of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als antibakterielles Mittel bei der Behandlung von Cellulose eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (125 g/l bei 20 °C). Sehr gering löslich in Alkohol. Praktisch unlöslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5893-61-8
Summenformel C2H10CuO8
Molekulargewicht (g/mol) 225.64
MDL-Nummer MFCD00167128
InChI-Schlüssel LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate, copper diformate tetrahydrate, unii-v7ra28204j, copper 2+ formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate mi, copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate, formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate, acmc-209m8c
PubChem CID 6432244
IUPAC-Name Kupfer;diformiat;tetrahydrat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) formate tetrahydrate
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2639
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (125g/L at 20°C). Very slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in most organic solvents.
Formelmasse 225.65 (153.59 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%