Learn More
Kupfer(II)-isopropoxid, 98 % (bezogen auf Metalle)
Artikelnummer. 11328727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328727 1 g 1 Gramm
11318727 5 g 5 Gramm
11308727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035821.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23578-23-6 | C6H14CuO2 | 181,72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23578-23-6
Summenformel C6H14CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.72
MDL-Nummer MFCD00074982
InChI-Schlüssel VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 14389592
IUPAC-Name Kupfer;Propan-2-Olat
SMILES [Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) isopropoxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3180
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 181.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO– Nur für Forschungszwecke