Learn More
Kupfer(II)-nitrat-Hemi(Pentahydrat), 98.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662200 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15682200 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672200 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15662200
Marke: Honeywell-Fluka 223395100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19004-19-4
MDL-Nummer MFCD02253001
Synonym Dikupfer-Tetranitrat-Pentahydrat, Kupfer(II)-nitrat-Hemipentahydrat, Kupfernitrat, Hydrat, Kupfer, Referenz-Standardlösung, Kupfernitrat-Hemipentahydrat, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-nitrat-Hemipentahydrat
Menge 100 g
Strukturformel Cu(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 232.59 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche