Learn More
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist. Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet. Es wird häufig in Schullaboren verwendet, um chemische Reaktionen von Photovoltaikzellen zu demonstrieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist.Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet.Es wird häufig in Schullabors verwendet, um chemische Reaktionen von galvanischen Zellen zu demonstrieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 170°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) |
| Schmelzpunkt | ∼115°C |
| Menge | 5000 g |
| Strukturformel | Cu(NO3)2·2.5H2O |
| UN-Nummer | UN3085 |
| Merck Index | 14,2643 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ammonia and ethanol |
| Formelmasse | 232.59 (187.55 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitirc acid, copper(2+) salt, hydrate, cuperic nitrate